N-Fmoc-3-hydroxy-D-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452044-1G OR452044-250MG OR452044-500MG
APOSOR452044-1GEA 654 EUR
APOSOR452044-1G APOSOR452044-250MG APOSOR452044-500MG
N-Fmoc-3-hydroxy-D-phenylalanine 97%
N-Fmoc-3-hydroxy-D-phenylalanine
Formula: C₂₄H₂₁NO₅
MW: 403,427 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371960
Núm. CAS: 1217724-28-1