4-[1-(Boc-amino)ethyl]benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(1-((tert-Butoxycarbonyl)amino)ethyl)benzoic acid
OR452050-1G
APOSOR452050-1GEA 130 EUR
APOSOR452050-1G
4-[1-(Boc-amino)ethyl]benzoic acid 97%
4-[1-(Boc-amino)ethyl]benzoic acid
Formula: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,305 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11505982
Núm. CAS: 895577-21-6