(S)-4-Nitro-homophenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452051-1G
OR452051-250MG
OR452051-500MG
APOSOR452051-1GEA
980
EUR
APOSOR452051-1G
APOSOR452051-250MG
APOSOR452051-500MG
(S)-4-Nitro-homophenylalanine 97%
(S)-4-Nitro-homophenylalanine
Formula:
C₁₀H₁₂N₂O₄ MW: 224,213 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12546235 Núm. CAS: 705919-70-6 |