6-Methyl-L-tryptophan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-2-Amino-3-(6-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(6-Me)-OH
OR452052-250MG
APOSOR452052-250MGEA 372 EUR
APOSOR452052-250MG
6-Methyl-L-tryptophan 97%
6-Methyl-L-tryptophan
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218,252 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797708
Núm. CAS: 33468-34-7