1-(3-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452055-1G OR452055-5G
APOSOR452055-1GEA 48 EUR
APOSOR452055-1G APOSOR452055-5G
1-(3-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
1-(3-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₃BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00573784
Núm. CAS: 143328-23-8