1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopentane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452056-1G OR452056-5G
APOSOR452056-1GEA 162 EUR
APOSOR452056-1G APOSOR452056-5G
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopentane 97%
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopentane
Formula: C₇H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463707
Núm. CAS: 5763-53-1