2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452058-1G
OR452058-5G
APOSOR452058-1GEA
340
EUR
APOSOR452058-1G
APOSOR452058-5G
2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid 97%
2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid
Formula:
C₈H₆Cl₂O₃ MW: 221.037 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04037337 Núm. CAS: 587-64-4 |