5-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR45206-1G OR45206-250MG OR45206-5G
APOSOR45206-1GEA 522 EUR
APOSOR45206-1G APOSOR45206-250MG APOSOR45206-5G
5-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
5-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₈O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23750170
Núm. CAS: 1518721-51-1