1-(2-Phenoxyphenyl)-ethanone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452061-1G OR452061-5G
APOSOR452061-1GEA 340 EUR
APOSOR452061-1G APOSOR452061-5G
1-(2-Phenoxyphenyl)-ethanone 97%
1-(2-Phenoxyphenyl)-ethanone
Formula: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,244 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271961
Núm. CAS: 26388-13-6