2-(2-Chlorophenoxy)-benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452062-1G OR452062-250MG
APOSOR452062-1GEA 568 EUR
APOSOR452062-1G APOSOR452062-250MG
2-(2-Chlorophenoxy)-benzoic acid 97%
2-(2-Chlorophenoxy)-benzoic acid
Formula: C₁₃H₉ClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06260646
Núm. CAS: 36809-08-2