L-Alanine cyclobutylmethyl ester hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452064-1G OR452064-5G
APOSOR452064-1GEA 340 EUR
APOSOR452064-1G APOSOR452064-5G
L-Alanine cyclobutylmethyl ester hydrochloride 97%
L-Alanine cyclobutylmethyl ester hydrochloride
Formula: C₈H₁₅NO₂·ClH
MW: 193.671 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27952567
Núm. CAS: 261909-76-6