1-Boc-3-azido-azetidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452073-1G OR452073-500MG
APOSOR452073-1GEA 654 EUR
APOSOR452073-1G APOSOR452073-500MG
1-Boc-3-azido-azetidine 97%
1-Boc-3-azido-azetidine
Formula: C₈H₁₄N₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19686277
Núm. CAS: 429672-02-6