2-Morpholineacetic acid hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Morpholin-2-ylacetic acid hydrochloride
OR452078-1G OR452078-250MG OR452078-500MG
APOSOR452078-1GEA 654 EUR
APOSOR452078-1G APOSOR452078-250MG APOSOR452078-500MG
2-Morpholineacetic acid hydrochloride 97%
2-Morpholineacetic acid hydrochloride
Formula: C₆H₁₁NO₃·ClH
MW: 181,617 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779523
Núm. CAS: 1187929-25-4