4-Boc-2-[(methylamino)methyl]-morpholine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452079-250MG OR452079-500MG
APOSOR452079-250MGEA 522 EUR
APOSOR452079-250MG APOSOR452079-500MG
4-Boc-2-[(methylamino)methyl]-morpholine 97%
4-Boc-2-[(methylamino)methyl]-morpholine
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₃
MW: 230,304 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410634
Núm. CAS: 887987-72-6