5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR45208-1G OR45208-250MG
APOSOR45208-1GEA 654 EUR
APOSOR45208-1G APOSOR45208-250MG
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₈H₈OS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06802412
Núm. CAS: 29481-26-3