2-Morpholineethanol hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452080-1G OR452080-250MG OR452080-500MG
APOSOR452080-1GEA 980 EUR
APOSOR452080-1G APOSOR452080-250MG APOSOR452080-500MG
2-Morpholineethanol hydrochloride 97%
2-Morpholineethanol hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18432560
Núm. CAS: 857214-74-5