Boc-DL-leucine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452083-25G OR452083-5G
APOSOR452083-25GEA 528 EUR
APOSOR452083-25G APOSOR452083-5G
Boc-DL-leucine 97%
Boc-DL-leucine
Formula: C₁₁H₂₁NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00076949
Núm. CAS: 64727-35-1