Fmoc-N-methyl-DL-alanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methylalanine, Fmoc-N-Me-DL-Ala-OH
OR452084-25G OR452084-5G
APOSOR452084-25GEA 111 EUR
APOSOR452084-25G APOSOR452084-5G
Fmoc-N-methyl-DL-alanine 97%
Fmoc-N-methyl-DL-alanine
Formula: C₁₉H₁₉NO₄
MW: 325.358 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18263130
Núm. CAS: 1362858-88-5