Boc-DL-norleucine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452085-1G OR452085-25G OR452085-5G
APOSOR452085-1GEA 109 EUR
APOSOR452085-1G APOSOR452085-25G APOSOR452085-5G
Boc-DL-norleucine 97%
Boc-DL-norleucine
Formula: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231.289 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01326593
Núm. CAS: 125342-48-5