Boc-D-methionine sulphone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452087-1G OR452087-500MG
APOSOR452087-1GEA 393 EUR
APOSOR452087-1G APOSOR452087-500MG
Boc-D-methionine sulphone 97%
Boc-D-methionine sulphone
Formula: C₁₀H₁₉NO₆S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21363159
Núm. CAS: 74086-45-6