Fmoc-DL-norvaline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452088-1G OR452088-25G OR452088-5G
APOSOR452088-1GEA 116 EUR
APOSOR452088-1G APOSOR452088-25G APOSOR452088-5G
Fmoc-DL-norvaline 97%
Fmoc-DL-norvaline
Formula: C₂₀H₂₁NO₄
MW: 339,385 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18263133
Núm. CAS: 144701-21-3