5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR45209-1G OR45209-250MG
APOSOR45209-1GEA 696 EUR
APOSOR45209-1G APOSOR45209-250MG
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Formula: C₈H₇NS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28059614
Núm. CAS: 1823928-25-1
UN: 1993
ADR: 3,III