N-Boc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452090-1G OR452090-500MG
APOSOR452090-1GEA 393 EUR
APOSOR452090-1G APOSOR452090-500MG
N-Boc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Boc-(R)-2-(methylamino)butyric acid
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22380682
Núm. CAS: 287210-80-4