N-Fmoc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452091-1G OR452091-500MG
APOSOR452091-1GEA 522 EUR
APOSOR452091-1G APOSOR452091-500MG
N-Fmoc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Fmoc-(R)-2-(methylamino)butyric acid
Formula: C₂₀H₂₁NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22380683
Núm. CAS: 1210830-60-6