Fmoc-DL-phenylglycine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452093-1G
OR452093-25G
OR452093-5G
APOSOR452093-1GEA
98.6
EUR
APOSOR452093-1G
APOSOR452093-25G
APOSOR452093-5G
Fmoc-DL-phenylglycine 97%
Fmoc-DL-phenylglycine
Formula:
C₂₃H₁₉NO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02094475 Núm. CAS: 163883-97-4 |