Fmoc-2-aminobutyric acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452095-25G OR452095-5G
APOSOR452095-25GEA 172 EUR
APOSOR452095-25G APOSOR452095-5G
Fmoc-2-aminobutyric acid 97%
Fmoc-2-aminobutyric acid
Formula: C₁₉H₁₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00270362
Núm. CAS: 174879-28-8