Boc-N-methyl-DL-Leucine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452096-1G OR452096-5G
APOSOR452096-1GEA 177 EUR
APOSOR452096-1G APOSOR452096-5G
Boc-N-methyl-DL-Leucine 97%
Boc-N-methyl-DL-Leucine
Formula: C₁₂H₂₃NO₄
MW: 245.315 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00480937
Núm. CAS: 13734-32-2