(R)-3-Phenoxypyrrolidine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452100-1G OR452100-500MG
APOSOR452100-1GEA 522 EUR
APOSOR452100-1G APOSOR452100-500MG
(R)-3-Phenoxypyrrolidine hydrochloride 97%
(R)-3-Phenoxypyrrolidine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30491355
Núm. CAS: 1366664-52-9