N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide HCl
OR452102-1G OR452102-500MG
APOSOR452102-1GEA 445 EUR
APOSOR452102-1G APOSOR452102-500MG
N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Formula: C₆H₁₂N₂O·ClH
MW: 164,633 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11858066
Núm. CAS: 859537-16-9