3-Phenyl-3-pyrrolidinol hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452104-1G OR452104-250MG OR452104-500MG
APOSOR452104-1GEA 783 EUR
APOSOR452104-1G APOSOR452104-250MG APOSOR452104-500MG
3-Phenyl-3-pyrrolidinol hydrochloride 97%
3-Phenyl-3-pyrrolidinol hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃NO·ClH
Pto. de fusión: 145…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01687413
Núm. CAS: 1488-02-4