1-Methyl-3-pyrrolidineacetic acid hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(1-Methylpyrrolidin-3-yl)acetic acid hydrochloride
OR452105-1G OR452105-250MG
APOSOR452105-1GEA 550 EUR
APOSOR452105-1G APOSOR452105-250MG
1-Methyl-3-pyrrolidineacetic acid hydrochloride 97%
1-Methyl-3-pyrrolidineacetic acid hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO₂·ClH
MW: 179.645 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23135758
Núm. CAS: 1071634-26-8