N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452106-1G OR452106-250MG OR452106-500MG
APOSOR452106-1GEA 870 EUR
APOSOR452106-1G APOSOR452106-250MG APOSOR452106-500MG
N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Formula: C₇H₁₄N₂O·ClH
MW: 178.66 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17214731
Núm. CAS: 1211573-00-0