1-Fmoc-2-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452109-1G OR452109-500MG OR452109-5G
APOSOR452109-1GEA 261 EUR
APOSOR452109-1G APOSOR452109-500MG APOSOR452109-5G
1-Fmoc-2-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Fmoc-2-(hydroxymethyl)piperidine
Formula: C₂₁H₂₃NO₃
MW: 337,412 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04974380
Núm. CAS: 170867-95-5