5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45211-1G OR45211-250MG OR45211-5G
APOSOR45211-1GEA 522 EUR
APOSOR45211-1G APOSOR45211-250MG APOSOR45211-5G
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₈O₂S
MW: 168,213 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06802416
Núm. CAS: 29481-28-5