1-Boc-4-cyano-4-benzyl-piperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 4-benzyl-4-cyanopiperidine-1-carboxylate
OR452119-1G OR452119-250MG
APOSOR452119-1GEA 962 EUR
APOSOR452119-1G APOSOR452119-250MG
1-Boc-4-cyano-4-benzyl-piperidine 97%
1-Boc-4-cyano-4-benzyl-piperidine
Formula: C₁₈H₂₄N₂O₂
MW: 300,395 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11849801
Núm. CAS: 906329-30-4