Methyl 5-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45212-1G OR45212-250MG OR45212-5G
APOSOR45212-1GEA 522 EUR
APOSOR45212-1G APOSOR45212-250MG APOSOR45212-5G
Methyl 5-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 5-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₀O₂S
MW: 182,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32219468
Núm. CAS: 1021432-60-9