3-Phenyl-3-piperidinol hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452120-1G OR452120-250MG OR452120-500MG
APOSOR452120-1GEA 654 EUR
APOSOR452120-1G APOSOR452120-250MG APOSOR452120-500MG
3-Phenyl-3-piperidinol hydrochloride 97%
3-Phenyl-3-piperidinol hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₅NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29050460
Núm. CAS: 105558-52-9