1-Boc-4,4-bis(hydroxymethyl)piperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452121-250MG OR452121-500MG
APOSOR452121-250MGEA 0 EUR
APOSOR452121-250MG APOSOR452121-500MG
1-Boc-4,4-bis(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Boc-4,4-bis(hydroxymethyl)piperidine
Formula: C₁₂H₂₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12407070
Núm. CAS: 374794-84-0