(3-Bromophenyl)-4-piperidinyl-methanone hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452129-1G OR452129-250MG OR452129-500MG
APOSOR452129-1GEA 806 EUR
APOSOR452129-1G APOSOR452129-250MG APOSOR452129-500MG
(3-Bromophenyl)-4-piperidinyl-methanone hydrochloride 97%
(3-Bromophenyl)-4-piperidinyl-methanone hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₄BrNO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846278
Núm. CAS: 1225573-65-8