3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR45213-1G OR45213-250MG
APOSOR45213-1GEA 429 EUR
APOSOR45213-1G APOSOR45213-250MG
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₈O₂S
MW: 168,213 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13195793
Núm. CAS: 29488-33-3