1-Boc-4-(4-chlorobenzyl)-4-carboxypiperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452131-1G OR452131-250MG
APOSOR452131-1GEA 574 EUR
APOSOR452131-1G APOSOR452131-250MG
1-Boc-4-(4-chlorobenzyl)-4-carboxypiperidine 97%
1-Boc-4-(4-chlorobenzyl)-4-carboxypiperidine
Formula: C₁₈H₂₄ClNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08461314
Núm. CAS: 170284-71-6