1-Boc-4-(4-methoxyphenyl)-4-carboxypiperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452132-1G OR452132-250MG
APOSOR452132-1GEA 661 EUR
APOSOR452132-1G APOSOR452132-250MG
1-Boc-4-(4-methoxyphenyl)-4-carboxypiperidine 97%
1-Boc-4-(4-methoxyphenyl)-4-carboxypiperidine
Formula: C₁₈H₂₅NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11223621
Núm. CAS: 1158750-72-1