1-Bromo-4-(3-bromopropyl)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452135-1G
APOSOR452135-1GEA 119 EUR
APOSOR452135-1G
1-Bromo-4-(3-bromopropyl)benzene 97%
1-Bromo-4-(3-bromopropyl)benzene
Formula: C₉H₁₀Br₂
MW: 277,984 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09744416
Núm. CAS: 90562-10-0