3-Methoxybenzenepropanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(3-Methoxyphenyl)propan-1-ol
OR452137-1G
APOSOR452137-1GEA 307 EUR
APOSOR452137-1G
3-Methoxybenzenepropanol 97%
3-Methoxybenzenepropanol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,217 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798002
Núm. CAS: 7252-82-6