1-(3-Ethynylphenyl)-ethanone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452138-1G OR452138-500MG
APOSOR452138-1GEA 480 EUR
APOSOR452138-1G APOSOR452138-500MG
1-(3-Ethynylphenyl)-ethanone 97%
1-(3-Ethynylphenyl)-ethanone
Formula: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04974024
Núm. CAS: 139697-98-6