2-Amino-2-(2-methylphenyl)ethan-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452139-1G OR452139-250MG OR452139-500MG
APOSOR452139-1GEA 870 EUR
APOSOR452139-1G APOSOR452139-250MG APOSOR452139-500MG
2-Amino-2-(2-methylphenyl)ethan-1-ol 97%
2-Amino-2-(2-methylphenyl)ethan-1-ol
Formula: C₉H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11213642
Núm. CAS: 1094627-41-4