Methyl 3-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR45214-1G OR45214-250MG
APOSOR45214-1GEA 473 EUR
APOSOR45214-1G APOSOR45214-250MG
Methyl 3-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₀O₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32219469
Núm. CAS: 1871848-03-1