2-Amino-2-(3-methylphenyl)ethan-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-Amino-2-(m-tolyl)ethanol
OR452140-1G
OR452140-250MG
APOSOR452140-1GEA
1010
EUR
APOSOR452140-1G
APOSOR452140-250MG
2-Amino-2-(3-methylphenyl)ethan-1-ol 97%
2-Amino-2-(3-methylphenyl)ethan-1-ol
Formula:
C₉H₁₃NO MW: 151,206 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12827183 Núm. CAS: 1179634-13-9 |