(R)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452141-1G OR452141-250MG
APOSOR452141-1GEA 358 EUR
APOSOR452141-1G APOSOR452141-250MG
(R)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol
Formula: C₉H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09253779
Núm. CAS: 639054-51-6