(S)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-2-Amino-2-(4-methoxyphenyl)ethanol
OR452142-1G OR452142-250MG
APOSOR452142-1GEA 897 EUR
APOSOR452142-1G APOSOR452142-250MG
(S)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol
Formula: C₉H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09253728
Núm. CAS: 191109-48-5